Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Silanisierte Probenfläschchen
Beschreibung
National Scientific™ silanisierte Probenfläschchen bestehen aus hochwertigem durchsichtigem oder bernsteinfarbigem Borosilikatglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bernstein ; 12 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 12mL |
| Verschlussgröße | 15-425 |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |