Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Silanisierte Probenfläschchen
Artikelnummer. p-4526569
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8mL
12mL
40mL
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 12468686
Marke: Thermo Scientific™ B7999S12A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
National Scientific™ silanisierte Probenfläschchen bestehen aus hochwertigem durchsichtigem oder bernsteinfarbigem Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bernstein ; 12 ml
Außendurchmesser (metrisch) 19mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 12mL
Höhe (metrisch) 65 mm
Verschlussgröße 15-425