Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap-It™ Kits
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target Snap-It-Komfort-Kits enthalten Fläschchen und Snap-It-Verschlusskappen mit vormontierten Septen auf Aufbewahrungstabletts.
- 2 ml ,12 x 32 mm-Fläschchen
- Auswahl an Fläschchen und vormontierten Verschlüssen mit Septum
- Verpackt auf Lagertabletts mit zwei Fächern für den Arbeitstisch
- Passende Anzahl von Fläschchen und Snap-It Verschlusskappen mit vormontierten Septen
- Alle Teile sind staubgeschützt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | klar |
| Beschreibung | Klarglas mit Beschriftungsfeld, Septum: PTFE/Silikon, vorgeschlitzt |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/Silikon, vorgeschlitzt |
| Verschlussmaterial | PTFE, Silikon, vorgeschlitzt |
| Marking Spot | Ja |