Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap-It™ Kits
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
klar
Farbe:
Durchsichtig
Septum:
PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
PTFE/rotes Gummi
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target Snap-It-Komfort-Kits enthalten Fläschchen und Snap-It-Verschlusskappen mit vormontierten Septen auf Aufbewahrungstabletts.
- 2 ml, Fläschchen im Format 12 x 32 mm
- Auswahl an Fläschchen und vormontierten Verschlüssen mit Septum
- Verpackt in Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- Passende Anzahl von Fläschchen und Snap-It Verschlusskappen mit vormontierten Septa
- Alle Teile sind staubgeschützt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | klar |
| Beschreibung | Klarglas mit Beschriftungsfeld; Septum: PTFE/rotes Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | PTFE, Naturkautschuk |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/rotes Gummi |
| Verschlussmaterial | PTFE, rotes Gummi |
| Marking Spot | Ja |