Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit, bestehend aus Fläschchen, Verschlusskappe und Septum
Artikelnummer. 12443688
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Septum:
PTFE, nicht angebracht
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Farbe:
Bernsteinfarben
Transparent
klar
Material:
Glas
Silanisiertes Glas
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Septum Farbe Material unitSize
12443688 Ja Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Transparent Glas 100 Stück
12473678 Nein Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Bernsteinfarben Glas 100 Stück
12433688 Ja Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Bernsteinfarben Glas 100 Stück
12483688 Ja PTFE, nicht angebracht Transparent Glas 100 Stück
12403698 Nein PTFE/Silikon, vorgeschlitzt klar Glas 100 Stück
12413718 Nein PTFE/Silikon Transparent Silanisiertes Glas -
12423718 Nein PTFE/Silikon, vorgeschlitzt Transparent Silanisiertes Glas 100 Stück
7 options
Artikelnummer. 12443688
Marke: Thermo Scientific™ C401089W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
National Scientific Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit zur griffbereiten und staubfreien Aufbewahrung von Fläschchen, Verschlusskappen und Septum.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Hellblau
Farbe (Dichtung) Red/White/Red
Beschreibung Klarglas; Beschriftungsfeld; hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE; 2 ml
Farbe Transparent
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Marking Spot Ja