Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit, bestehend aus Fläschchen, Verschlusskappe und Septum
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Septum:
PTFE, nicht angebracht
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Farbe:
Bernsteinfarben
Transparent
klar
Material:
Glas
Silanisiertes Glas
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
National Scientific Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit zur griffbereiten und staubfreien Aufbewahrung von Fläschchen, Verschlusskappen und Septum.
- Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
- Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Hellblau |
| Farbe (Dichtung) | Red/White/Red |
| Beschreibung | Braunglas; hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE; 2 ml |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE |
| Marking Spot | Nein |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering