Learn More
Thermo Scientific™ National Kit mit nicht zusammengesetzten Target LoVial™ Fläschchen mit weiter Öffnung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ National Unmontierten Target LoVial-Kits für Fläschchen mit weiter Öffnung sind alle Fläschchen und kompatiblen Bördelverschlüsse stets griffbereit und staubfrei.
- Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- Enthält die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumversiegelungen mit vormontierten Septen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | Klarglas; Phenolharz-Kappe; Septum aus PTFE/Silikon; silberne Dichtung; Septum aus PTFE/Silikon; 2 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | PTFE, Silikon |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Flaschenhalstyp | Standard |
| Verschlussmaterial | Aluminium |