Learn More
Thermo Scientific™ National Kit mit nicht zusammengesetzten Target LoVial™ Fläschchen mit weiter Öffnung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
Septum:
PTFE/RR mit C4011-630-Einlage
PTFE/Silikon
PTFE/rotes Gummi
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Beskrivning
Mit Thermo Scientific™ National Unmontierten Target LoVial-Kits für Fläschchen mit weiter Öffnung sind alle Fläschchen und kompatiblen Bördelverschlüsse stets griffbereit und staubfrei.
- Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- Enthält die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumversiegelungen mit vormontierten Septen
Specifikationer
Specifikationer
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | Braunglas mit Beschriftungsfeld; PTFE/RR mit Einlage aus C4011-630 |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | PTFE |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Septum | PTFE/RR mit C4011-630-Einlage |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Marking Spot | Ja |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering