Learn More
Thermo Scientific™ National Kit mit nicht zusammengesetzten Target LoVial™ Fläschchen mit weiter Öffnung
Artikelnummer. p-4526346
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 mL
Septum:
PTFE/RR mit C4011-630-Einlage
PTFE/Silikon
PTFE/rotes Gummi
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Septum Farbe Flaschenhalstyp unitSize
12453808 4 mL PTFE/rotes Gummi Bernsteinfarbig Standard -
12493808 4 mL PTFE/rotes Gummi Bernsteinfarbig Weit 500 Stück
10188914 2 ml PTFE/Silikon Durchsichtig Standard 100 Stück
10177424 2 ml PTFE/Silikon Bernsteinfarbig Weit 100 Stück
11941553 4 mL PTFE/RR mit C4011-630-Einlage Bernsteinfarben Weit -
5 options
Artikelnummer. 12453808
Marke: Thermo Scientific™ C401187A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Thermo Scientific™ National Unmontierten Target LoVial-Kits für Fläschchen mit weiter Öffnung sind alle Fläschchen und kompatiblen Bördelverschlüsse stets griffbereit und staubfrei.
Mit Thermo Scientific™ National Unmontierten Target LoVial-Kits für Fläschchen mit weiter Öffnung sind alle Fläschchen und kompatiblen Bördelverschlüsse stets griffbereit und staubfrei.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • Enthält die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumversiegelungen mit vormontierten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung Braunglas, silberne Dichtung; Septum aus PTFE/rotem Gummi, 4 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material PTFE, Gummi
Volumen (metrisch) 4 mL
Septum PTFE/rotes Gummi
Flaschenhalstyp Standard
Verschlussmaterial Aluminium