Learn More
Cole-Parmer™ Flaschenbürste mit natürlichem Schwenkkopf
Artikelnummer. 13466028 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
609,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
13466028 609,6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13466028 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 8455055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35 €
    87.91 € / 1 Stück
    Sparen 24.44 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser Flaschenbürste mit drehbarem Naturkopf lassen sich Flaschen und Thermoskannen mühelos reinigen.
  • Die Bürste besteht aus Naturborsten und zerkratzt kein Glas.
  • Die Bürste passt auf einen 2-1/3 in. langen Standard-Konushals mit einem 13 in. langen Hartholzgriff.
Spezifikation
Produkttyp Kolbenbürste
Griffmaterial Holz
Spitzentyp Spitze aus verbundenen Borsten
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 1,75 Zoll
Durchmesser (metrisch) Borste 44 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache Reinigung von Flaschen und Kolben
Länge (angloamerikanisch) Griff 24 in.
Länge (metrisch) 609,6 mm
Länge (metrisch) Griff 609.6 mm
Menge Je 1