Learn More
Memmert™ Standard-Inkubator mit natürlicher Konvektion, Einzeldisplay und Touchscreen, 74 l, Edelstahl
Artikelnummer. 12805883 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
12805883 115/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 12805883 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IN75
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Temperaturbereich: 5 °C bis 80 °C
Eine Reihe von Laborbrutschränken, ideal für alle Anwendungen, die Temperaturen bis zu +80 °C erfordern, °einschließlich kritischer Inkubationen bei +37 °C.°C. Eine fein abgestimmte Regelungstechnik sorgt dafür, dass wichtige Temperaturüberschwinger vollständig vermieden und wertvolle Verbraucher besonders schonend erwärmt werden.
Um eine optimale Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung zu gewährleisten, sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem einstellbaren Lüfter erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und erzwungene Luftzirkulation abgestimmt sind, kann der Ventilator dennoch für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt werden dürfen, vollständig abgeschaltet werden.
  • Die Designs profitieren von 65 Jahren kontinuierlicher Entwicklungsarbeit und umfangreichem Feedback aus der tatsächlichen Nutzererfahrung.
  • Temperaturbereich bis +80 °C
  • Acht Modellgrößen von 30 l bis 750 l
  • Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • N/F-Modelle mit natürlicher Konvektion oder forcierter Luftumwälzung
  • Doppeltüren (innen Glas, außen Edelstahl) für freie Sicht ohne Temperaturabfall
  • Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbeitskammer und Gehäuse sind fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt.
  • Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig von Kammervolumen und Beladung
  • Eine breite Palette an Optionen für Programmierung und Dokumentation mithilfe von Schnittstellen, integriertem Datenlogger und der AtmoCONTROL-Software.
  • Drei Jahre Garantie auf Geräte mit Ausnahme von Verschleißteilen
  • Die Temperaturwerte aller Inkubatoren werden gemäß DIN 12880: 2007-05 gemessen.
  • Jeder Inkubator ist sicherheitsgeprüft und trägt das CE-Zeichen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Beschreibung Brutschrank
Kapazität (metrisch) 74 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 80 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display TFT Farbe
Modell Gehäuse IN75
Anzahl Raster 6
Temperaturgenauigkeit 0.1°K
Temperatursensor Pt 100
Abmessungen (T x B x H) innen 330 x 400 x 560 mm
Abmessungen (L x B x H) 944 H x 585 B x 514 T (mm)
Breite (metrisch) 585 mm
Innenbreite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 944 mm
Innenhöhe (metrisch) 560 mm
Innentiefe (metrisch) 330 mm
Versandgewicht (metrisch) 87 kg
Gewicht (metrisch) 66 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V 50/60 Hz
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 1,1/1,2 kW
Frequenz 50/60 Hz