Learn More
Memmert™ Inkubator, freie Konvektion, mit TwinDisplay und Touchscreen
Artikelnummer. 12875883 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
12875883 115/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12875883 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IN55plus
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Temperaturbereich: 5 °C bis 80 °C
Eine Reihe von Laborinkubatoren, ideal für alle Anwendungen, die Temperaturen bis zu +80 °C erfordern, einschließlich entscheidender Inkubationen bei +37 °C. Fein abgestimmte Steuerungstechnik sorgt dafür, dass wichtige Temperaturüberhöhungen vollständig eliminiert und wertvolle Lasten besonders schonend aufgewärmt werden. Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem regelbaren Luftventilator erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und Zwangsumwälzung abgestimmt sind, kann der Ventilator für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt sein dürfen, dennoch vollständig abgeschaltet werden.
  • Designs profitieren von 65 Jahren permanenter Entwicklungsarbeit und umfangreichen Rückmeldungen aus der Praxis
  • Temperaturbereich bis zu +80 °C
  • Acht Modellgrößen von 30 bis 750 l
  • Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • Natürliche Konvektion oder Zwangszirkulatioin N/F
  • Doppeltür (innen Glas, außen Edelstahl) für klare Sicht ohne Temperaturverlust
  • Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
  • Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig vom Kammervolumen und der Beladung
  • Umfangreiche Optionen zur Programmierung und Dokumentation über Schnittstellen, einen integrierten Datenlogger und die AtmoCONTROL Software
  • Drei Jahre Garantie auf Geräte, Verschleißteile ausgenommen
  • Die Temperaturen aller Inkubatoren werden laut DIN 12880: 2007-05
  • Jeder Inkubator wurde auf Sicherheit geprüft und trägt die CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Beschreibung Brutschrank
Kapazität (metrisch) 53 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Edelstahl
Steckertyp Deutscher Typ
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 80 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display TFT Farbe
Modell IN55PLUS
Anzahl Raster 4
Temperaturgenauigkeit 0.1°K
Temperatursensor Pt 100
Abmessungen (T x B x H) innen 330 x 400 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H) 784 H x 585 B x 514 T (mm)
Breite (metrisch) 585 mm
Innenbreite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 784 mm
Innenhöhe (metrisch) 400 mm
Innentiefe (metrisch) 330 mm
Versandgewicht (metrisch) 78 kg
Gewicht (metrisch) 57 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V 50/60 Hz
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 850/1 kW
Frequenz 50/60 Hz