Spezifikation
| Gastyp | Erdgas |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tétine-Verbinder |
| Höhe (metrisch) | 88 mm |
| Enthält | Tétine-Verbinder |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,22 kg |