Learn More
Ark Plas Products™ Kynar T-Anschlussstücke, naturfarben
Artikelnummer. 11871150
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss
3/16 x 3/16 x 3/16 in.-Anschluss
3/32 x 3/32 x 3/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
10 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11871150
Marke: Ark Plas Products™ MFA60DF0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ Polypropylen-Schlauchverbinder mit Gewinde sind aus chargenrückführbaren, reinen Materialien gefertigt und für kritische Anwendungen geeignet.
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:
Die Standard-Stecktülle
  • Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
  • Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
  • Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
Die Hard-Line-Stecktülle
  • Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
  • Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
  • Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Material Kynar
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss
Form T-förmig
Farbe Naturfarben
Produkttyp Schlauchverbinder „T“