Learn More
Ark Plas Products™ Kynar hochklassige Reduzierstücke, naturfarben
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 x 1/16 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 in.-Anschluss
1/8 x 3/32 in.-Anschluss
3/16 x 3/16 in.-Anschluss
3/32 x 3/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:
Die Standard-Stecktülle
Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kynar PVDF |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 1/8 x 3/32 in.-Anschluss |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Verbinder Reduktionsstück |