Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen aus naturfarbenem LDPE mit schwarzen Phenolkappen
Artikelnummer. 16174507 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
480 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 16174507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die natürlichen LDPE Boston Rundflaschen sind sehr flexibel mit hoher Stoßfestigkeit. Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Flaschen behalten ihre Schlagfestigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen
  • Kappen bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und bieteen eine gute chemische Barriere
  • Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 157 mm
Material LDPE
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 154 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 79 mm