Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen aus naturfarbenem LDPE mit schwarzen Phenolkappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
480 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Flaschen behalten ihre Schlagfestigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen
- Kappen bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und bieteen eine gute chemische Barriere
- Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Menge | 48 |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Halsausführung | 18-410 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Runde Boston-Flasche |
| Mehr anzeigen |