Learn More
Fisherbrand™ Naturfarbene Enghalstropfflaschen aus LDPE mit Kappen
Artikelnummer. 16154487 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16154487 60 ml 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16154487
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natürliche LDPE schmalmundige Tropfflaschen mit Deckeln bestehen aus zusammenpressbarem, widerstandsfähigem Polyethylen niedriger Dichte und werden mit Stopfenspitze und Schutzdeckel für kontrollierte, präzise Abgabe geliefert.
  • Hergestellt aus quetschbarem, widerstandsfähigem LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) für einfaches Abgeben
  • Das Design mit schmaler Mündung unterstützt kontrollierte, tropfen-für-tropfen Flüssigkeitsabgabe
  • Geliefert mit Stopfenspitze und Schutzdeckel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geeignet für eine breite Palette von Laborreagenzien
  • Natürliche (durchscheinende) Farbe ermöglicht eine einfache visuelle Überwachung des Füllniveaus
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Menge 48
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 18-410
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 18 bis 410 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Enghalsflasche