Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
23.8 mm
30,8mm
39.2 mm
50 mm
50mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
180 Stück
20 Stück
279 Stück
4 Stück
5 Stück
50 Stück
90 Stück
Description
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung |
| Form | Rund |
| Enthält | Verschluss |
| Material | LDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 30,8mm |
| Ersatzverschluss | LDPE-Schraubverschluss |
| Menge | Je 1 |
| Graduated | Nein |
| Höhe (metrisch) | 128 mm |
| Show More |