Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Artikelnummer. 12684940
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
23.8 mm
30,8mm
39.2 mm
50 mm
50mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
180 Stück
20 Stück
279 Stück
4 Stück
5 Stück
50 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsinnendurchmesser (metrisch) unitSize
12684940 200 ml 30,8mm 10 Stück
11324455 50 ml 23.8 mm 50 Stück
11899684 100 ml 23.8 mm 20 Stück
10607303 100 ml 23.8 mm 1 Stück
15241609 250 ml 30,8mm 10 Stück
15931391 250 ml 30,8mm 279 Stück
10281651 250 ml 30,8mm 1 Stück
11910517 300 ml 30,8mm 10 Stück
17878107 300 ml 30,8mm 180 Stück
11344455 500 ml 39.2 mm -
15251609 750 ml 39.2 mm 5 Stück
17848097 750 ml 39.2 mm 90 Stück
11361984 1000 ml 50 mm 4 Stück
11371984 1500 ml 50mm 4 Stück
11962659 2000 ml 50 mm 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 12684940
Marke: Kautex™ 2000770530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Form Rund
Enthält Verschluss
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 30,8mm
Ersatzverschluss LDPE-Schraubverschluss
Menge Je 1
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 114 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlusstyp Schraubkappe