Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Artikelnummer. 17848097
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
23.8 mm
30,8mm
39.2 mm
50 mm
50mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
180 Stück
20 Stück
279 Stück
4 Stück
5 Stück
50 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 17848097
Marke: Kautex™ 2000770534
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 750 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Form Rund
Enthält Verschluss
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 39.2 mm
Ersatzverschluss LDPE-Schraubverschluss
Menge Je 1
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Verschlusstyp Schraubverschluss