Learn More
Cole-Parmer™ Naturfarbene PEEK-Schläuche
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
5 ft.
Beschreibung
- PEEK-Schläuche
- 0.010 Zoll Innendurchmesser x 1/16 Zoll Außendurchmesser
- Naturfarben
- 5000max. psi
- Sterilisieren durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
- 5 ft/Pckg.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PEEK-Schläuche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Naturfarben |
| Sterilisationsmethode | Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/100 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Mehr anzeigen |