Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, naturfarben
Beschreibung
- 50 ml Kapazität
- 3000x g Maximalkraft und maximale RZB-Kapazitäten
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugation |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Sterilität | Steril |
| Form | Konisch |
| Bodenform | Konisch |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 3000 × g |