Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Winkelverbindungsstücke, Handelssorte, naturfarben
Artikelnummer. 11701966
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlussgröße:
3/8 x 3/8 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlussgröße unitSize
11701966 3/8 x 3/8 in.-Anschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11701966 Lieferant Ark Plas Products™ Lieferanten-Nr. CDA65PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ein geriffelter Polypropylen-Anschluss für flexible Schläuche im Labor.
  • Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Handelsübliche Qualität
  • Betriebstemperatur von &minus 20& Grad C, bis &plus 135& Grad C
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 25 Packung
Anschlussgröße 3/8 x 3/8 in.-Anschluss
Farbe Naturfarben
Produkttyp Winkelverbindungsstück mit Stecktülle