Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Anschlussstücke, mit Gewinde, gerade, Handelssorte, naturfarben
Artikelnummer. 11781966
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
1/4-18 UNF-Innengewinde
1/4-28 NPT-Anschluss
1/8-27 NPT-Anschluss
Anschlussgröße:
1/4 in.-Anschluss
3/16 in.-Anschluss
5/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Anschlussgröße unitSize
11781966 1/4-28 NPT-Anschluss 1/4 in.-Anschluss 25 Stück
11791976 1/4-18 UNF-Innengewinde 3/16 in.-Anschluss 25 Stück
11731966 1/8-27 NPT-Anschluss 5/32 in.-Anschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11781966 Lieferant Ark Plas Products™ Lieferanten-Nr. CGA50PR0
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene gerade Verbinder mit Gewinde sind als kostengünstige Alternative aus Polypropylen in handelsüblicher Qualität gefertigt und für hohe Endleistungen konzipiert.
  • Robust und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klemme
  • Enthält recyceltes Laufmaterial
  • Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/4 in.-Anschluss
Gewindegröße 1/4-28 NPT-Anschluss
Form Gerade
Farbe Naturfarben
Produkttyp Gerader Gewindeanschluss