Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen, naturfarben
Artikelnummer. 11713256
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2000 μl
500 μl
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11713256
Marke: Socorex™ 312.02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese hochwertigen Socorex™ Pipettenspitzen aus natürlichem Polypropylen eignen sich zur Abdeckung eines Bereichs zwischen 0.1 μl und 10 ml. Sie sind vielseitig einsetzbar und weitgehend kompatibel mit Pipetten anderer Hersteller.
  • Polypropylen
  • Mikropipetten- und Makropipettenspitzenoptionen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 11.55 cm
Format Bulk
Spitzenform Normal
Zur Verwendung mit (Geräte) Socorex Acura 2mL
Material Polypropylen