Learn More
Fisherbrand™ Mittlerer Naturkautschukschlauch, rot
Artikelnummer. 11507053 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
Packungsgröße:
10 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11507053 10 m 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11507053
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen hydraulischen und pneumatischen Verfahren.
  • Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Leicht und flexibel, für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen, und verdünnten Säuren
  • Durch die dicken Wände für den Vakuumgebrauch empfohlen
  • Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln
Spezifikation
Material Gummi
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Farbe Rot