Learn More
Saint Gobain Performance Plastics™ Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Use these stoppers for extra protection of tube ends during transport, handling and other operations during which tubes require both internal and end protection. Saint-Gobain™ Natural Rubber Folding Skirt Stoppers provide an excellent seal.
Marke:  Saint Gobain Performance Plastics™ 407030-05
Artikelnummer. 10728581
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Aus Naturgummi oder Silikon. Absolut dicht auch bei nicht fehlerfreien Gläsern oder Kunststoffflaschen. Die Probenentnahme erfolgt mittels Durchstechen wie bei Penizillinstopfen. Der feste Sitz verhindert ungewolltes Öffnen.
Material: Naturgummi
φ: 30,7mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen