Learn More
Saint Gobain Life Sciences Stopfen aus Naturkautschuk
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchten Umgebungen)
- DIN-Standard 18271
- Grau-blau
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Menge | 50/Packung |
| Farbe | Blau |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |
| Stopper Number | 13 D |