Learn More
Neville and More™ Stopfen aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 14820482
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
38 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
14820482 38 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 14820482
Marke: Neville and More™ 300374
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erleichtert die Aufnahme von Flüssigkeiten in Reagenzgläsern oder Flaschen.
  • Verschlüsse
  • Geeignet zur Aufnahme von Flüssigkeiten für verschiedene Flaschen, Gläser und Laborverbrauchsmaterialien
  • Enge Passform
  • Nicht reaktiv
  • Material: Chlorbutylkautschuk
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enthält Flüssigkeit
Material Naturkautschuk
Anzahl pro Karton 100
Gewindegröße (metrisch) 38 mm
Halsausführung 38 mm
Produkttyp Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzgläser, Glasflaschen, Laborverbrauchsmaterial.
Verschlussgröße 4 cm