Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 10599651
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
25 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10599651 6 mm 16 mm 25 Meter
10707391 8 mm 18 mm 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599651 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3020616
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labors
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Rot
Produkttyp Vakuumschläuche