Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Beschreibung
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
- Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 5 mm |
| Farbe | Rot |