Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Artikelnummer. p-8003105
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 10692591
Marke: Deutsch Neumann™ 3020515
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 5 mm
Farbe Rot