Learn More
Deutsch Neumann™ Gummiwischer in Stabform
Artikelnummer. p-8010476
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10537712
Marke: Deutsch Neumann™ 2250002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Rückständen auf Glasflächen. Deutsch Neumann™ Gummiwischer werden aus Naturkautschuk hergestellt.
  • 5 mm-Bohrung für Einsatz
  • In grau oder rot erhältlich
  • Durometer Shore A 40
  • Ausgezeichnete Zugfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
Spezifikation
Material Gummi
Farbe Rot