Learn More
mb2 Stool on Castors - Wood - Mid Lift
Artikelnummer. 11947654
Click to view available options
:
Holds 5 Wheels
Artikelnummer. 11947654
Marke: mb2 AB4B2D1NE2
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stool on casters - wood seat - Mid lift
  • Stool with wood seat
  • Pneumatic cylinder for height adjustment
  • 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
  • Hard floor castors 50 mm
Spezifikation
Produkttyp Stuhl
Farbe Natural
Einstellbar (Höhe) Yes
Verstellbar Height
Autoklavierbar Not Autoclavable
Ausführung Fireproof
Höhe (metrisch) 646 mm
Aufnahmevermögen 5 Wheels
Sitzhöhe 470 to 650 mm
Gewicht (metrisch) 5.98 kg
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne No
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule No
Mit Neigung No
Material Plywood
Sitztyp Stool