Läs mer
Abeba™ Nature 4085 Schuhe
Produktkod. 15631448
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek
1 Paar
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Größe unitSize
15631448 40 1 Paar
15671438 34 1 Paar
15681438 35 1 Paar
15691438 36 1 Paar
15601448 37 1 Paar
15611448 38 1 Paar
15621448 39 1 Paar
15641448 41 1 Paar
15651448 42 1 Paar
15661448 43 1 Paar
15671448 44 1 Paar
15681448 45 1 Paar
15691448 46 1 Paar
15601458 47 1 Paar
15611458 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 15631448 Supplier Abeba™ Supplier No. 4085/40
Add to basket
Edge
Add to basket
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
  • Velcro-Klettverschluss
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Schwarz
Fußbettmaterial Kork
Material Leder
Größe 40
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 4085