Learn More
NB-598 Maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489577 5 mg 5 Milligramm
16443087 50 mg 50 Milligramm
16427038 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489577 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16343C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NB-598 Maleate is a potent and competitive inhibitor of squalene epoxidase (SE), and suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway.
NB-598 Maleate is a potent and competitive inhibitor of squalene epoxidase (SE), and suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NB-598 Maleate
CAS 155294-62-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H35NO5S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (176.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.CC(C)(C)C#C/C=C/CN(CC)CC1=CC(OCC2=CC(C3=CSC=C3)=CS2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 565.74
Formelmasse 565.74
Reinheit (%) 96.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism