Learn More
NBD-Chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532924 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532924 25 g Glasflasche 25 Gramm
10347880 1 g Glasflasche 1 Gramm
10721451 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10532924 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172390250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10199-89-0
Summenformel C6H2ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 199.55
MDL-Nummer MFCD00005808
InChI-Schlüssel IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC-Name 4-Chlor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NBD chloride
Schmelzpunkt 96.0°C to 99.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Farbe Braun bis gelb
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 199.55
Reinheit (%) 98%