Beschreibung
O-Ring Kolben, NBR, Ø32x3 für Buerkle™ ProfiSampler
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ProfiSampler |
| Länge (metrisch) | 3 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0.008 kg |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Material | NBR |
| Typ | Sealing Ring |