Learn More
Nbs1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18268280 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18268280 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18268280
Marke: Novus Biologicals NBP106609F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Nbs1 Polyclonal specifically detects Nbs1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nbs1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias ATV, AT-V1, AT-V2, Cell cycle regulatory protein p95, FLJ10155, MGC87362, NBS, NBS1P95, nibrin, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
Gensymbole NBN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Nbs1 Antibody was made to a synthetic peptide made to an internal portion of the mouse NBS1 protein (within residues 350-400). [Swiss-Prot# Q9R207]
Molekulargewicht des Antigens 97 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4683
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG