Learn More
Nbs1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200073904 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18221141 100 μL 100 Mikroliter
18677666 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18221141
Marke: Novus Biologicals NBP254661
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Nbs1 Polyclonal specifically detects Nbs1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nbs1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias ATV, AT-V1, AT-V2, Cell cycle regulatory protein p95, FLJ10155, MGC87362, NBS, NBS1P95, nibrin, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
Gensymbole NBN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Nbs1 Antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids: DTFSDEAVPESSKISQENEIGKKRELKEDSLWSAKEISNNDKLQDDSEMLPKKLLLTEFRSLVIKNSTSRNPSGINDDYGQLKNFKKFKKVTYPGAGKLPHIIGGSDLIAHHARKNTELEEWLRQEMEVQNQHAKEESLADDL
Molekulargewicht des Antigens 85 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4683
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG