missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCALD Antibody (9G5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NCALD Monoclonal antibody specifically detects NCALD in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| NCALD | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 9G5 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200 | |
| MGC33870, MGC74858, neurocalcin delta, neurocalcin-delta | |
| neurocalcin delta - (Uniprot# P61601) | |
| 100 μg | |
| Neuroscience | |
| 83988 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur