missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCAM-1/CD56 Antibody (rNCAM1/8758), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18647344 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18647344 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18647344

Marke: Novus Biologicals NBP320807H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NCAM-1/CD56
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rNCAM1/8758
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 684-894) of human NCAM-1/CD56 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4684
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.