Learn More
NCK2 Monoclonal Antibody (OTI4H7), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17544674
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17544674 30 μL 30 Mikroliter
17524674 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17544674 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA811057S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
NCK2 Monoclonal antibody specifically detects NCK2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Antigen NCK2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4H7
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen GLRX3
Gen-Zugriffsnummer O76003
Gen-Alias 4833426I10Rik; cytoplasmic protein NCK2; Grb4; growth factor receptor-bound protein 4; NCK adaptor protein 2; NCK2; Nck-2; NCKbeta; non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2; noncatalytic region of tyrosine kinase, beta; SH2/SH3 adaptor protein NCK-beta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GLRX3 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10539
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG2b