missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NCK2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB105)

Artikelnummer. 30275876
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275876 20 μL 20 Mikroliter
30276133 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275876

Marke: Invitrogen™ MA557100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

NCK2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

The NCK family of SH2/SH3 adaptor proteins consists of two members, NCK1 and NCK2, which couple tyrosine kinase signaling, including the EGF and PDGF receptor-pathways, to downstream signaling proteins. The NCK2 protein binds human PDGFR-b (Tyr-1009); overexpression of NCK2 inhibits PDGF-induced membrane ruffling and lamellipod formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NCK2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB105
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen NCK2
Gen-Zugriffsnummer O43639
Gen-Alias 4833426I10Rik; cytoplasmic protein NCK2; Grb4; growth factor receptor-bound protein 4; NCK adaptor protein 2; NCK2; Nck-2; NCKbeta; non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2; noncatalytic region of tyrosine kinase, beta; SH2/SH3 adaptor protein NCK-beta
Gensymbole NCK2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Nck2 (aa 50-100).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8440
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.