Learn More
Invitrogen™ NCK2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB105)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30276133
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276133 100 μL 100 Mikroliter
30275876 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30276133
Marke: Invitrogen™ MA557099
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
NCK2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The NCK family of SH2/SH3 adaptor proteins consists of two members, NCK1 and NCK2, which couple tyrosine kinase signaling, including the EGF and PDGF receptor-pathways, to downstream signaling proteins. The NCK2 protein binds human PDGFR-b (Tyr-1009); overexpression of NCK2 inhibits PDGF-induced membrane ruffling and lamellipod formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NCK2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB105
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen NCK2
Gen-Zugriffsnummer O43639
Gen-Alias 4833426I10Rik; cytoplasmic protein NCK2; Grb4; growth factor receptor-bound protein 4; NCK adaptor protein 2; NCK2; Nck-2; NCKbeta; non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2; noncatalytic region of tyrosine kinase, beta; SH2/SH3 adaptor protein NCK-beta
Gensymbole NCK2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Nck2 (aa 50-100).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8440
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG