Learn More
NCOA1/SRC-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21952-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237571
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The NCOA1/SRC-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NCOA1/SRC-1. This antibody recognizes human antigen. The NCOA1/SRC-1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NCOA1/SRC-1
800 μg/mL
F-SRC-1; KAT13A; MGC129719; MGC129720; NCoA-1; RIP160; SRC-1; SRC1; bHLHe42; bHLHe74
Recombinant Protein
20 μL
8648
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen Affinity purified
Primary
Human
140-160 kDa