Learn More
NCOA2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen NCOA2
Konzentration 300 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Form Liquid
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18034745
Unterlagen ansehen
Proteintech
30962-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18064235
Unterlagen ansehen
Proteintech
30962-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The NCOA2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NCOA2. This antibody recognizes human antigen. The NCOA2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NCOA2
Western Blot, ELISA
Rabbit
10499
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
300 μg/mL
Liquid
Human
bHLHe75, GRIP1, hTIF2, KAT13C, NCoA 2, NCOA2, nuclear receptor coactivator 2, SRC2, TIF2