Learn More
Tocris Bioscience™ NCT 02
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18748306
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18748306 50 mg 50 Milligramm
18725496 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18748306 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7551/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molecular glue; induces degradation of CCNK and CDK12
NCT 02 acts as a molecular glue that induces proteasomal degradation of CCNK and CDK12 in colorectal cancer spheroid cells in vitro (IC50 ≤ 50 μM). NCT 02 also induces apoptosis and the downregulation of genes involved in DNA damage repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydro-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-5 H-indeno[5,6-b]furan-3-acetamide
CAS 790245-61-3
Menge 50 mg
Ziel Molecular Glues
Summenformel C17H16N2O2S
Reinheit 0.98