Learn More
Ndelta-Allyloxycarbonyl-Nalp-Fmoc-L-Ornithin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439978
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439978 5 g 5 Gramm
15429978 1 g 1 Gramm
15449978 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63331.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 147290-11-7 | C24H26N2O6 | 438.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147290-11-7
Summenformel C24H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 438.48
MDL-Nummer MFCD00798637
InChI-Schlüssel RXLIOYNXBHZZBI-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-orn alloc-oh, fmoc-orn aloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n2-fmoc-n5-allyloxycarbonyl-l-ornithine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem6308, n, a-alloc-n, a-fmoc-l-ornithine, a-fmoc-n, a-alloc-l-ornithine, n-a-boc-n-d-allyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-delta-allyloxycarbonyl-l-ornithine
PubChem CID 2756120
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-(prop-2-enoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES C=CCOC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ndelta-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Menge 5 g
Formelmasse 438.47
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest